Få mere at vide
Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ &Multiprobe Robotic Tips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12766719 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 μl
20μ l
25μ L
50μ l
175μ L
200μ l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Klar
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Farve unitSize
12766719 175μ L Steril Klar Pakke med 4800
11350285 175μ L Steril Klar Pakke med 960
10270310 200μ l Steril Klar Pakke med 4800
11380285 25μ L Steril Sort Pakke med 960
12776719 25μ L Steril Sort Pakke med 4800
12772916 50μ l Ikke steril Sort Pakke med 4800
11340295 50μ l Ikke steril Sort Pakke med 960
12792906 200μ l Ikke steril Sort Pakke med 4800
11320295 200μ l Ikke steril Sort Pakke med 960
12786719 25μ L Steril Klar Pakke med 4800
11370285 25μ L Steril Klar Pakke med 960
12756719 175μ L Steril Sort Pakke med 4800
11360285 175μ L Steril Sort Pakke med 960
10308809 20 μl Steril Klar Pakke med 4800
12752916 20μ l Ikke steril Klar Pakke med 4800
11390285 20μ l Ikke steril Klar Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 12766719 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. RRF175CRS
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Volumen varierer fra 20 til 200 μL
  • Rakket
  • Sorte og klare tip til rådighed
  • Med væskeniveauføling
  • Ikke-sterile og præsteriliserede spidser
  • Blå, røde og grønne rackfarveindsatser
Ordreinfo
96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 175μ L
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Rack farve Rød
Autoklaverbar Autoklaverbar
Rene krav DNase, RNase og Pyrogen fri
Format Stativ
Tip stil Automatisering, Rund
Emballage SBS Rack
Mængde 50 stativer/Cs.
Til brug med (udstyr) PerkinElmer Janus, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 Head
Materiale Polyethylen