Få mere at vide
Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ &Multiprobe Robotic Tips
Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
20 μl
20μ l
25μ L
50μ l
175μ L
200μ l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Klar
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
Beskrivelse
- Rakket
- Sorte og klare tip til rådighed
- Med væskeniveauføling
- Ikke-sterile og præsteriliserede spidser
- Blå, røde og grønne rackfarveindsatser
Ordreinfo
96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 20μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Rack farve | Blå |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Rene krav | DNase, RNase og Pyrogen fri |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Automatisering, Rund |
| Emballage | SBS Rack |
| Vis mere |