Få mere at vide
Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ &Multiprobe Robotic Tips
Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
20 μL
20μ l
25μ L
50μ l
175μ L
200μ l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Sterile
Farve:
Clear
Klar
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
Description
- Rakket
- Sorte og klare tip til rådighed
- Med væskeniveauføling
- Ikke-sterile og præsteriliserede spidser
- Blå, røde og grønne rackfarveindsatser
Order Info
96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisk) | 25μ L |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Sort |
| Rack farve | Grøn |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Rene krav | DNase, RNase og Pyrogen fri |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Automatisering, Væskeniveausensor, Rund |
| Emballage | SBS Rack |
| Show More |