Få mere at vide
Gilson™ Peristaltisk pumpeslange til Gilson™ MF1 og MF4 medium flow pumpehoveder
Shop alle Gilson produkterDescription
Som en del af vores MINIPULS™ 3 og Evolution linjer af peristaltiske pumper, Gilson tilbyder en række forskellige slanger af forskellige materialer, indvendige diameterstørrelser og længder.
Valg af materialer
- Silikone (Versilic™ ) slangen —er biologisk neutral og hæmmer ikke cellekultur, mens den opfylder kravene i den europæiske farmakopé, USP Klasse VI biologiske test, og ISO 10993 biokompatibilitet.
- ISOVERSINIC™ slanger —viser fremragende modstandsdygtighed over for stærke syrer, oxidationsmidler og aromatiske og klorerede opløsningsmidler.
- PharMed™ slanger —opfylder kravene i den europæiske farmakopé, USP Klasse VI biologiske test, og ISO 10993 biokompatibilitet.
- PVC (Tygon™ ) rør —håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet og kan bruges i ætsende miljøer.
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3.18 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Samlet længde (metrisk) | 40 cm |
| Til brug med | MF1 og MF4 medium flow pumpehoved |
| Til brug med (applikation) | Medium flow slange har farvekodede holdestop for nem genkendelse af slangens indvendige diameter |
| Sterilitet | Steril |
| Flowhastighed | 47 ml/min. |
| Gaspermeabilitet | Low (Lav) |
| Farve | Sort/Hvid |
| Produkttype | Peristaltisk pumpeslange |