Få mere at vide
Gilson™ Peristaltisk pumpeslange til Gilson™ MF1 og MF4 medium flow pumpehoveder
Artikelnummer. 10694153 Shop alle Gilson produkter
Flowhastighed:
1 ml/min.
1,42 ml/min.
14 ml/min.
16 ml/min.
2 ml/min.
2,8 ml/min.
25 ml/min.
29 ml/min.
3 ml/min.
47 ml/min.
55 ml/min.
70 ml/min.
9 ml/min.
Gaspermeabilitet:
Høj
Low (Lav)
Uigennemtrængelig for de fleste gasser
Farve:
Blå
Grå
Gul/blå
Hvid
Lilla
Lilla/sort
Orange/gul
Pink/Pink
Sort
Sort/Hvid
Violet/Hvid
Violet/sort
Materiale:
Iso-Versinic
Polypropylen, PVC
Silikone
Pakningsstørrelse:
3m
Pakke med 12
Pakke med 4
Artikelnummer. 10694153
Brand: Gilson™ F117942
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet til den højeste standard. Gilson™ Peristaltisk pumpeslange til Gilson™ MF1 og MF4 medium flow pumpehoveder er autoklaverbare.
Som en del af vores MINIPULS™ 3 og Evolution linjer af peristaltiske pumper, Gilson tilbyder en række forskellige slanger af forskellige materialer, indvendige diameterstørrelser og længder.
Valg af materialer
  • Silikone (Versilic™ ) slangen —er biologisk neutral og hæmmer ikke cellekultur, mens den opfylder kravene i den europæiske farmakopé, USP Klasse VI biologiske test, og ISO 10993 biokompatibilitet.
  • ISOVERSINIC™ slanger —viser fremragende modstandsdygtighed over for stærke syrer, oxidationsmidler og aromatiske og klorerede opløsningsmidler.
  • PharMed™ slanger —opfylder kravene i den europæiske farmakopé, USP Klasse VI biologiske test, og ISO 10993 biokompatibilitet.
  • PVC (Tygon™ ) rør —håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet og kan bruges i ætsende miljøer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 1.52 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Samlet længde (metrisk) 40 cm
Til brug med MF1 og MF4 medium flow pumpehoved
Til brug med (applikation) Medium flow slange har farvekodede holdestop for nem genkendelse af slangens indvendige diameter
Sterilitet Steril
Flowhastighed 14 ml/min.
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Gul/blå
Produkttype Peristaltisk pumpeslange