Få mere at vide
Gilson™ Peristaltisk pumpeslange til Gilson™ MF1 og MF4 medium flow pumpehoveder
Artikelnummer. 10226122 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Flowhastighed:
1 ml/min.
1,42 ml/min.
14 ml/min.
16 ml/min.
2 ml/min.
2,8 ml/min.
25 ml/min.
29 ml/min.
3 ml/min.
47 ml/min.
55 ml/min.
70 ml/min.
9 ml/min.
Gaspermeabilitet:
Høj
Low (Lav)
Uigennemtrængelig for de fleste gasser
Farve:
Blå
Grå
Gul/blå
Hvid
Lilla
Lilla/sort
Orange/gul
Pink/Pink
Sort
Sort/Hvid
Violet/Hvid
Violet/sort
Materiale:
Iso-Versinic
Polypropylen, PVC
Silikone
Pakningsstørrelse:
3m
Pakke med 12
Pakke med 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Gaspermeabilitet Farve Materiale Pakningsstørrelse
10226122 2 ml/min. Høj Pink/Pink Silikone Pakke med 4
10205692 1,42 ml/min. Low (Lav) Orange/gul Polypropylen, PVC Pakke med 12
10021972 3 ml/min. Low (Lav) Sort Polypropylen, PVC 3m
10153192 9 ml/min. Low (Lav) Grå Polypropylen, PVC 3m
10133002 16 ml/min. Low (Lav) Blå Polypropylen, PVC Pakke med 12
10694153 14 ml/min. Low (Lav) Gul/blå Polypropylen, PVC Pakke med 12
10285922 16 ml/min. Low (Lav) Blå Polypropylen, PVC 3m
10357422 1 ml/min. Høj Hvid Silikone Pakke med 4
10377752 25 ml/min. Low (Lav) Lilla Polypropylen, PVC Pakke med 12
10082002 29 ml/min. Low (Lav) Lilla/sort Polypropylen, PVC 3m
10387752 29 ml/min. Low (Lav) Violet/sort Polypropylen, PVC Pakke med 12
10042052 2,8 ml/min. Høj Violet/Hvid Silikone Pakke med 4
10760095 47 ml/min. Low (Lav) Sort/Hvid Polypropylen, PVC Pakke med 12
10367612 55 ml/min. Uigennemtrængelig for de fleste gasser Sort Iso-Versinic Pakke med 4
10695883 70 ml/min. Uigennemtrængelig for de fleste gasser Sort Iso-Versinic Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10226122 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F1825113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    772.00 DKK
    697.40 DKK / Pakke med 4
    Spare 74.60 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fremstillet til den højeste standard. Gilson™ Peristaltisk pumpeslange til Gilson™ MF1 og MF4 medium flow pumpehoveder er autoklaverbare.
Som en del af vores MINIPULS™ 3 og Evolution linjer af peristaltiske pumper, Gilson tilbyder en række forskellige slanger af forskellige materialer, indvendige diameterstørrelser og længder.
Valg af materialer
  • Silikone (Versilic™ ) slangen —er biologisk neutral og hæmmer ikke cellekultur, mens den opfylder kravene i den europæiske farmakopé, USP Klasse VI biologiske test, og ISO 10993 biokompatibilitet.
  • ISOVERSINIC™ slanger —viser fremragende modstandsdygtighed over for stærke syrer, oxidationsmidler og aromatiske og klorerede opløsningsmidler.
  • PharMed™ slanger —opfylder kravene i den europæiske farmakopé, USP Klasse VI biologiske test, og ISO 10993 biokompatibilitet.
  • PVC (Tygon™ ) rør —håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet og kan bruges i ætsende miljøer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 2 mm
Materiale Silikone
Samlet længde (metrisk) 40 cm
Til brug med MF1 og MF4 medium flow pumpehoved
Til brug med (applikation) Medium flow slange har farvekodede holdestop for nem genkendelse af slangens indvendige diameter
Sterilitet Steril
Flowhastighed 2 ml/min.
Gaspermeabilitet Høj
Farve Pink/Pink
Produkttype Peristaltisk pumpeslange