Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Variabel hastighed peristaltisk pumpesystem
Flowhastighed:
2,8 til 280 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Digitalt display med drivenhed, L/S flerkanals pumpesystem og pakke med 4 Tygon Lab-sæt med to stoprør 90-260V 50/60Hz 216mm x 254mm x 216mm 1 til 100rpm, flowhastighed 0,06 til 480mL/min. Masterflex
Tekniske data
Tekniske data
| Kontrollere | Digital med variabel hastighed |
| Strømstyrke | 1,8 A ved 115 V, 1,2 A ved 230 V |
| Motorhastighed | 1 til 100 rpm |
| Flowhastighed | 2,8 til 280 ml/min. |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Samlet højde (engelsk) | 8,5 tommer |
| Samlet højde (metrisk) | 21.59 cm |
| Samlet længde (engelsk) | 13,75 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 34.9 cm |
| Samlet bredde (engelsk) | 8,3 tommer |
| Vis mere |