Få mere at vide
Sartorius Peristaltisk pumpehoved til 2,4 mm slange
Artikelnummer. 30178722 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
2,4 mm
Artikelnummer. Slangestørrelse
30178722 2,4 mm
1 options
Artikelnummer. 30178722 Leverandør Sartorius Leverandørnr. VFAPH00021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5570.00 DKK
    4990.99 DKK / 1 ark
    Spare 579.01 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Peristaltisk pumpehoved til 2,4 mm slange, kompatibel med en lang række indvendige diametre.
  • Enkel og intuitiv opsætning
  • Præcis flowkontrol
  • Undgå forurening
  • Lav vedligeholdelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 85 x 60 x 82 mm
Filtertype Ultrafiltration
Format Cassette
Materiale Polycarbonate
Materiale (membran) PES
MWCO 10 kDa
Sterilitet Non-sterile
Slangestørrelse 2,4 mm
Type Peristaltisk pumpehoved, TFF cassette
Volumen (metrisk) 0.5 L