Få mere at vide
Sartorius Peristaltisk pumpedrev
Artikelnummer. 30178712 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,002 til 3000 ml/min.
Artikelnummer. Flowhastighed
30178712 0,002 til 3000 ml/min.
1 options
Artikelnummer. 30178712 Leverandør Sartorius Leverandørnr. VFAPD00011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36185.00 DKK
    32499.48 DKK / 1 ark
    Spare 3685.52 DKK
    10% Slukket
På lager
Peristaltisk pumpedrev til behandling af prøver med Vivaflow TFF kassetter og Sartobind kromatografi forbrugsstoffer. Designet til ultrafiltrering, diafiltrering og oprensning.
  • Værktøjsfri montering af pumpehoved, intuitiv justering af slangefastholdelse og nem læsning.
  • Digital kontrol med valgfri fjernindgang giver ensartet flow, der øjeblikkeligt kan vendes.
  • Procesvæske er begrænset til slangen for at sikre, at både prøven og pumpen forbliver rene.
  • Nem aftørringsrengøring og vaskbare pumpehoveder, der kun kræver lejlighedsvis smøring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kontroltype Digital
Display Type LCD
Bedømmelse af kabinet IP31
Flowhastighed 0,002 til 3000 ml/min.
Maksimalt tryk 2 bar
Motorhastighed 3 til 400 rpm
Vendbar Ja
Filtertype Ultrafiltration
Format Cassette
Materiale Polycarbonate
Materiale (membran) PES
MWCO 5 kDa
Sterilitet Non-sterile
Dimensioner (L x B x H) 230 x 170 x 132 mm
Spænding 115/230 V
Type TFF cassette
Volumen (metrisk) 0.5 L