Få mere at vide
Watson-Marlow 120-serie drev med pumpehoved
Artikelnummer. 12436260
Flowhastighed:
0,0001 til 36 ml/min.
0,001 til 120 ml/min.
0,001 til 170 ml/min. ved 30 psi
0,002 til 190 ml/min.
0,003 til 54 ml/min.
Pumpehoved:
102R hurtigskift pumpehoved
114DV flip-top pumpehoved
3-kanals pumpehoved
400D1 pumpehoved med én kanal
Dobbeltkanals pumpehoved
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12436260
Brand: Watson-Marlow 010.6131.M20
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
120-seriens pumper er små og stabelbare, hvilket sparer værdifuld plads i renrum, LAF og biosikkerhedsskabe, om som er i stand til flowhastigheder på op til 190 ml/min.
  • 120-serien er den perfekte pumpe til at maksimere udbyttet i fermenterings- og cellekulturapplikationer. Ultrakompakt og stabelbar til flere feeds såsom pH-kontrol, antiskum, næringsstof og buffertilsætning, 120'eren tilbyder den ideelle kombination af størrelse og teknologi til at optimere din proces. 120-seriens pumpe er perfekt egnet til engangssystemer. Fejlfrit rørskift tager kun få sekunder.
  • Biofarmaceutiske processer kræver nøjagtig og gentagelig pumpning, der er nem at validere. Med et enestående hastighedsområde på 2.000:1 leverer 100-seriens pumpe den fleksibilitet og renhed, der er så afgørende for lægemiddelforsøg. En tastaturlås sikrer dine pumpeparametre for ensartet og gentagelig præstation .
Muligheder for pumpehoved, der er tilgængelige som standard (andre tilgængelige på forespørgsel):
  • 120R pumpehoved med to rullere med én kanal til kontinuerlig slange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Manifold
Kontroltype Digital Variable Speed
Display Type LED
Bedømmelse af kabinet IP31
Flowhastighed 0,0001 til 36 ml/min.
Maksimalt tryk 30 psi
Motorhastighed 0.01 to 100 rpm
Model- 120S/DM2
Pumpehoved Dobbeltkanals pumpehoved
Spænding 90/264 V