Få mere at vide
Watson-Marlow 120-serie drev med pumpehoved
Flowhastighed:
0,0001 til 36 ml/min.
0,001 til 120 ml/min.
0,001 til 170 ml/min. ved 30 psi
0,002 til 190 ml/min.
0,003 til 54 ml/min.
Pumpehoved:
102R hurtigskift pumpehoved
114DV flip-top pumpehoved
3-kanals pumpehoved
400D1 pumpehoved med én kanal
Dobbeltkanals pumpehoved
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 120-serien er den perfekte pumpe til at maksimere udbyttet i fermenterings- og cellekulturapplikationer. Ultrakompakt og stabelbar til flere feeds såsom pH-kontrol, antiskum, næringsstof og buffertilsætning, 120'eren tilbyder den ideelle kombination af størrelse og teknologi til at optimere din proces. 120-seriens pumpe er perfekt egnet til engangssystemer. Fejlfrit rørskift tager kun få sekunder.
- Biofarmaceutiske processer kræver nøjagtig og gentagelig pumpning, der er nem at validere. Med et enestående hastighedsområde på 2.000:1 leverer 100-seriens pumpe den fleksibilitet og renhed, der er så afgørende for lægemiddelforsøg. En tastaturlås sikrer dine pumpeparametre for ensartet og gentagelig præstation .
Muligheder for pumpehoved, der er tilgængelige som standard (andre tilgængelige på forespørgsel):
- 120R pumpehoved med to rullere med én kanal til kontinuerlig slange
Tekniske data
Tekniske data
| Kontroltype | Digital variabel hastighed |
| Display Type | LED |
| Bedømmelse af kabinet | IP31 |
| Flowhastighed | 0,001 til 120 ml/min. |
| Maksimalt tryk | 30 psi |
| Motorhastighed | 0,01 til 200 rpm |
| Ekstern kontrol | Brugsanvisning |
| Model- | 120S/D1 |
| Pumpehoved | 400D1 pumpehoved med én kanal |
| Spænding | 90/264 V |