Beskrivelse
Til brug med ÄKTA™ start automatiseret proteinrensningssystem. Denne enkanals, robuste peristaltiske pumpe består af et pumpehoved med fire ruller, der leverer lav pulsering.
- De nøjagtige flowhastigheder muliggør reproducerbar isokratisk eller gradienteluering
- Giver strømningshastigheder på op til 5 ml/min (op til 10 ml/min ved vask) ved driftstryk på op til 5 bar (0,5 Mpa, 72,5 psi)
- Systempumpe giver mulighed for uovervåget prøvepåføring og påføring af store prøvevolumener
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Enkeltkanal, pumpehoved med fire ruller med lav pulsering |
| Flow nøjagtighed | Flowhastighed≤ 1 ml/min. ±15 %, flowhastighed> 1 ml/min.± 10 % |
| Flow præcision | Flowhastighed≤ 1 ml/min:± 15 %< br /> Flowhastighed> 1 ml/min:± 10 % |
| Maks. Flowhastighed | 0,5 ml/min. (Driftsområde), 10 ml/min. (Vaskeflow) |
| Trykområde | 0,5 Mpa |
| Miljøforhold | 0,8 til 2 cP og frisk pumpeslange |
| Til brug med (udstyr) | ÄKTA Start |
| Min. Flowhastighed | 0,5 ml/min. (driftsområde) |
| Produkttype | Peristaltisk pumpe |