Få mere at vide
Perisesaccharide B, MedChemExpress
Beskrivelse
Perisesaccharide B is an oligosaccharide isolated from the root barks of Periploca sepium.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perisesaccharide B |
| CAS | 1095261-93-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C36H60O18 |
| Mængde | 5 mg |
| SMIL | CC(O[C@H]([C@H]([C@@H](O)[C@@H](C)O1)OC)[C@]1([H])O[C@H]2[C@H](C[C@@](O[C@H]3[C@@H](C[C@H](O[C@@]4([H])[C@H](C[C@H](O[C@@]5([H])[C@@H](CC(O[C@@H]5C)=O)OC)O[C@@H]4C)OC)O[C@@H]3C)O)([H])O[C@@H]2C)OC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 780.85 |
| Formel vægt | 780.85 |
| Procent renhed | 99.72% |
| Vis mere |