Få mere at vide
Periplocin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051153
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051153 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051153 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3709.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Periplocin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Periplocin
CAS 13137-64-9
Analyt- eller komponentnavne Periplocin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C36 H56 O13
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (3β,5β)-3-[(2,6-Dideoxy-4-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-methyl-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-5,14-dihydroxy-card-20(22)-enolide, Periplocin (6CI,7CI,8CI), (3β,5β)-3-[(2,6-Dideoxy-4-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-methyl-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-5,14-dihydroxycard-20(22)-enolide, Periplocoside, Periplogenin 3-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→4)-β-D-cymaropyranoside]
InChI formel InChI=1S/C36H56O13/c1-18-31(49-32-30(41)29(40)28(39)25(16-37)48-32)24(44-4)14-27(46-18)47-20-5-9-33(2)22-6-10-34(3)21(19-13-26(38)45-17-19)8-12-36(34,43)23(22)7-11-35(33,42)15-20/h13,18,20-25,27-32,37,39-43H,5-12,14-17H2,1-4H3/t18-,20+,21-,22+,23-,24+,25-,27+,28-,29+,30-,31-,32+,33-,34-,35+,36+/m1/s1
SMIL CO[C@H]1C[C@H](O[C@H]2CC[C@]3(C)[C@H]4CC[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6)O[C@H](C)[C@H]1O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O
IUPAC navn 3-[(3S,5S,8R,9S,10R,13R,14S,17R)-5,14-dihydroxy-3-[(2R,4S,5R,6R)-4-methoxy-6-methyl-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-10,13-dimethyl-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2H-furan-5-one
Molekylvægt (g/mol) 696.82
Mængde 100 mg
Formel vægt 696.3721 g/mol