Få mere at vide
Periostin/OSF-2 Antibody (POSTN/8951R), HRP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18604424 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18604424 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18604424 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP324005H
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Periostin/OSF-2 Monoclonal antibody specifically detects Periostin/OSF-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Periostin/OSF-2
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon POSTN/8951R
Konjugeret HRP
Formulering PBS
Gene Alias MGC119510, MGC119511, OSF-2osteoblast specific factor 2 (fasciclin I-like), OSF2periodontal ligament-specific periostin, Osteoblast-specific factor 2, PDLPOSTN, periostin, periostin isoform thy2, periostin isoform thy4, periostin isoform thy6, periostin isoform thy8, periostin, osteoblast specific factor, PNRP11-412K4.1
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of human Periostin/OSF-2 protein (exact sequence is proprietary)
Oprensningsmetode Protein A or G purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cardiovascular Biology, Extracellular Matrix
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 10631
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG κ
Produktlinje Novus