missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Periodic Acid (White to Pale-Yellow Crystals or White Powder), Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10767024

Periodic Acid (White to Pale-Yellow Crystals or White Powder), Fisher BioReagents

Artikelnummer. p-27552
25 g, Poly Bottle, 25g
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10767024

Brand: Fisher BioReagents BP58125

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!


Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Periodic Acid is used to decompose organic compounds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 10450-60-9
Molekylær formel H5IO6
Molekylvægt (g/mol) 227.94
MDL nummer MFCD00011344
InChI nøgle TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, crystVis mereVis mindre
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
SMIL O[I](O)(O)(O)(O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Periodic Acid
pH 1
Farve White
Smeltepunkt 122°C
Tæthed 1.4 g/cm3
Tungmetaller (som Pb) 0.005% max.
Identifikation Pass Test
Emballage Poly Bottle
Analyseprocentområde ≥99 %
Mængde 25 g
Lineær formel HIO4·2H2O
Fysisk form Solid
Merck Index 15, 7286
IUPAC navn tetrahydroxyiodous acid
Formel vægt 227.94
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Periodic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Periodic Acid (White to Pale-Yellow Crystals or White Powder), Fisher BioReagents >

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.