Få mere at vide
periodisk syre, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15279315 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15279315 500 g 500g
15259315 25 g 25g
15269315 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15279315 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453175000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10450-60-9 | H5IO6 | 227.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10450-60-9
Molekylær formel H5IO6
Molekylvægt (g/mol) 227.94
MDL nummer MFCD00011344
InChI nøgle TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
IUPAC navn pentahydroxy(oxo)-$1^{7}-iodan
SMIL O[I](O)(O)(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Periodic Acid
Smeltepunkt 122.0°C
Mængde 500 g
Lineær formel H5IO6
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3 kg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in ether
Formel vægt 227.94
Grad Analyser
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Periodic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.