Få mere at vide
Periodic Acid, Supelco™
Artikelnummer. 15836860
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15836860 100 g
15826860 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15836860 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1005240100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10450-60-9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Periodic Acid
Smeltepunkt 122°C
Mængde 100 g
MDL nummer MFCD00011344
Synonym Periodic acid, Periodic acid
Molekylvægt (g/mol) 227.94
Grad Ungraded