Få mere at vide
Periodic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Periodic Acid |
| CAS | 10450-60-9 |
| Smeltepunkt | 122°C |
| Mængde | 100 g |
| MDL nummer | MFCD00011344 |
| Synonym | Periodic acid, Periodic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.94 |