Få mere at vide
Abcam Periodisk syre Schiff (PAS) farvningssæt (Mucin-farvning)
Artikelnummer. 32119694 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
30 mL
Artikelnummer. Mængde
32119694 30 mL
1 options
Artikelnummer. 32119694 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab15068030mL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Farv ortoperiodisk syre i 45 m i celle-/vævsekstrakter med periodisk syre Schiff (PAS) farvningssæt AB150680. Siteret i 126 publikationer.
Farv ortoperiodisk syre i 45 m i celle-/vævsekstrakter med periodisk syre Schiff (PAS) farvningssæt AB150680. Siteret i 126 publikationer.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 30 mL