Få mere at vide
Periodic Acid, puriss p.a, ACS, ≥99.0% (RT), Honeywell™ Fluka™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterBeskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Periodic acid |
| Farve | White |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 100 g |
| Fysisk form | Solid |
| FN nummer | UN3085 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water |
| IUPAC navn | pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane |
| Formel vægt | 227.94g/mol |
| Procent renhed | ≥99.0% (RT) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Periodic acid
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Orthoperiodic acid