Få mere at vide
Periodic Acid, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518824 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15518824 100 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 100g
1 options
Artikelnummer. 15518824 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. T14605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 10450-60-9
Molekylær formel H5IO6
Molekylvægt (g/mol) 227.94
MDL nummer MFCD00011344
InChI nøgle TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
SMIL O[I](O)(O)(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Periodic Acid
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Mængde 100 g
IUPAC navn pentahydroxy(oxo)-$1^{7}-iodan
Formel vægt 227.96
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens