Få mere at vide
Periodesyre, ACS, 99,0-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491167
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491167 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 15491167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030472.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10450-60-9 | H5IO6 | 227.94 g/mol
Periodesyre bruges som en komponent til glykoproteinpletter. Det tjener som et farmaceutisk og syntetisk mellemprodukt og bruges til silketryk. Det virker som et oxidationsmiddel, især spaltningen af 1,2-dioler til fremstilling af dialdehyder. Det har selektiv oxidationsevne, hvilket gør det til et ideelt reagens til genvinding af silketryk i trykkeriindustrien. Det finder anvendelse i biovidenskab til analyse af intracellulære polysaccharider som glykogen, stivelse og cellulose. Desuden bruges det i oxidationsreaktioner, der omdanner sulfider til sulfoner, katalyseret af chrom(VI)-oxid og oxidationsreaktioner, der omdanner alkoholer til aldehyder og ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Periodic acid
Farve Hvid
CAS 10450-60-9
Smeltepunkt 126 °C til 130 °C
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Analyseprocentområde 99.01-101.0%
Mængde 50 g
Molekylær formel H5IO6
Fysisk form Krystaller
MDL nummer MFCD00011344
Synonym orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og alkohol.
InChI nøgle TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[I](O)(O)(O)(O)=O
IUPAC navn tetrahydroxyjodsyre
Molekylvægt (g/mol) 227.94
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
Formel vægt 227.94
Grad ACS-reagens