Få mere at vide
Periodic acid, 99%
Artikelnummer. p-7025101
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
Artikelnummer. 11444387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20433.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10450-60-9 | H5IO6 | 227.94 g/mol
Periodesyre bruges som en komponent til glykoproteinpletter. Det tjener som et farmaceutisk og syntetisk mellemprodukt og bruges til silketryk. Det virker som et oxidationsmiddel, især ved spaltning af 1,2-dioler til fremstilling af dialdehyder. Det har selektiv oxidationsevne, hvilket gør det til et ideelt reagens til genvinding af silketryk i trykkeriindustrien. Det finder anvendelse i biovidenskab til analyse af intracellulære polysaccharider som glykogen, stivelse og cellulose. Desuden bruges det i oxidationsreaktioner, der omdanner sulfider til sulfoner, katalyseret af chrom(VI)-oxid og oxidationsreaktioner, der omdanner alkoholer til aldehyder og ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Periodesyre bruges som en komponent til glykoproteinpletter. Det tjener som et farmaceutisk og syntetisk mellemprodukt og bruges til silketryk. Det virker som et oxidationsmiddel, især ved spaltning af 1,2-dioler til fremstilling af dialdehyder. Det har selektiv oxidationsevne, hvilket gør det til et ideelt reagens til genvinding af silketryk i trykkeriindustrien. Det finder anvendelse i biovidenskab til analyse af intracellulære polysaccharider som glykogen, stivelse og cellulose. Desuden bruges det i oxidationsreaktioner, der omdanner sulfider til sulfoner, katalyseret af chrom(VI)-oxid og oxidationsreaktioner, der omdanner alkoholer til aldehyder og ketoner.
Opløselighed Opløseligt i vand og
alkoholer.
Noter
Lysfølsom og hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke reduktionsmidler, pulveriserede metaller, stærke baser og dimethylsulfoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10450-60-9
Molekylær formel H5IO6
Molekylvægt (g/mol) 227.94
MDL nummer MFCD00011344
InChI nøgle TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
IUPAC navn pentahydroxy(oxo)-$1^{7}-iodan
SMIL O[I](O)(O)(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Periodic acid
pH 1.2
Smeltepunkt 126°C to 130°C
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Mængde 50 g
FN nummer UN3085
Merck Index 14,7171
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohols.
Formel vægt 227.94
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Periodic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: periodic acid