Få mere at vide
Periodisk syre, 99 %
Beskrivelse
Periodesyre bruges som en komponent til glykoproteinpletter. Det tjener som et farmaceutisk og syntetisk mellemprodukt og bruges til silketryk. Det virker som et oxidationsmiddel, især ved spaltning af 1,2-dioler til fremstilling af dialdehyder. Det har selektiv oxidationsevne, hvilket gør det til et ideelt reagens til genvinding af silketryk i trykkeriindustrien. Det finder anvendelse i biovidenskab til analyse af intracellulære polysaccharider som glykogen, stivelse og cellulose. Desuden bruges det i oxidationsreaktioner, der omdanner sulfider til sulfoner, katalyseret af chrom(VI)-oxid og oxidationsreaktioner, der omdanner alkoholer til aldehyder og ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Periodesyre bruges som en komponent til glykoproteinpletter. Det tjener som et farmaceutisk og syntetisk mellemprodukt og bruges til silketryk. Det virker som et oxidationsmiddel, især ved spaltning af 1,2-dioler til fremstilling af dialdehyder. Det har selektiv oxidationsevne, hvilket gør det til et ideelt reagens til genvinding af silketryk i trykkeriindustrien. Det finder anvendelse i biovidenskab til analyse af intracellulære polysaccharider som glykogen, stivelse og cellulose. Desuden bruges det i oxidationsreaktioner, der omdanner sulfider til sulfoner, katalyseret af chrom(VI)-oxid og oxidationsreaktioner, der omdanner alkoholer til aldehyder og ketoner.
Opløselighed Opløseligt i vand og
alkoholer.
Noter
Lysfølsom og hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke reduktionsmidler, pulveriserede metaller, stærke baser og dimethylsulfoxid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Periodic acid |
| pH | 1.2 |
| Smeltepunkt | 126 °C til 130 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Lysfølsom |
| FN nummer | UN3085 |
| Mængde | 250 g |
| Merck Index | 14,7171 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand og alkohol. |
| Formel vægt | 227.94 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Periodic acid
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Periodic acid