Få mere at vide
Periodisk syre, 99 %
Artikelnummer. 11444387
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444387 50 g -
11454387 250 g 250g
11434387 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20433.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.47 DKK
    366.65 DKK / 50g
    Spare 40.82 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10450-60-9 | H5IO6 | 227,94 g/mol
Periodesyre bruges som en komponent til glykoproteinpletter. Det tjener som et farmaceutisk og syntetisk mellemprodukt og bruges til silketryk. Det virker som et oxidationsmiddel, især ved spaltning af 1,2-dioler til fremstilling af dialdehyder. Det har selektiv oxidationsevne, hvilket gør det til et ideelt reagens til genvinding af silketryk i trykkeriindustrien. Det finder anvendelse i biovidenskab til analyse af intracellulære polysaccharider som glykogen, stivelse og cellulose. Desuden bruges det i oxidationsreaktioner, der omdanner sulfider til sulfoner, katalyseret af chrom(VI)-oxid og oxidationsreaktioner, der omdanner alkoholer til aldehyder og ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Periodesyre bruges som en komponent til glykoproteinpletter. Det tjener som et farmaceutisk og syntetisk mellemprodukt og bruges til silketryk. Det virker som et oxidationsmiddel, især ved spaltning af 1,2-dioler til fremstilling af dialdehyder. Det har selektiv oxidationsevne, hvilket gør det til et ideelt reagens til genvinding af silketryk i trykkeriindustrien. Det finder anvendelse i biovidenskab til analyse af intracellulære polysaccharider som glykogen, stivelse og cellulose. Desuden bruges det i oxidationsreaktioner, der omdanner sulfider til sulfoner, katalyseret af chrom(VI)-oxid og oxidationsreaktioner, der omdanner alkoholer til aldehyder og ketoner.
Opløselighed Opløseligt i vand og
alkoholer.
Noter
Lysfølsom og hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke reduktionsmidler, pulveriserede metaller, stærke baser og dimethylsulfoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10450-60-9
Molekylær formel H5IO6
Molekylvægt (g/mol) 227.94
MDL nummer MFCD00011344
InChI nøgle TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
IUPAC navn pentahydroxy(oxo)-$1^{7}-iodan
SMIL O[I](O)(O)(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Periodic acid
pH 1.2
Smeltepunkt 126 °C til 130 °C
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Mængde 50 g
FN nummer UN3085
Merck Index 14,7171
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og alkohol.
Formel vægt 227.94
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Periodic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: periodic acid