Få mere at vide
Periodesyre, 99+%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4509555 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10592981
Brand: Thermo Scientific Acros 198401000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Periodesyre, 99+%, H5IO6, CAS-nummer-10450-60-9, pentahydroxidooxidoiod, paraperiodic syre, orthoperiodic syre, syre, periodisk, hexaoxoiodic 5-syre, tetrahydroxyiodous acid, pentahydroxy-15-iodanoxide, periodic acid, periodic acid, periodic acid, unii-ak1d44l87g, 100g, 1,0 % maks. Jodsyre
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10450-60-9
Molekylær formel H5IO6
Molekylvægt (g/mol) 227.94
MDL nummer MFCD00011344
InChI nøgle TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
SMIL O[I](O)(O)(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Periodic acid
Farve Hvid til gul
Smeltepunkt 122.0°C
Identifikation Positive for periodate
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99% min. (Iodometry)
Mængde 100 g
Lineær formel H5IO6
Fysisk form Krystaller eller Krystallinsk Pulver
Fieser 01,815; 02,313; 03,220; 04,374; 05,508; 10,304; 13,238; 16,272
Merck Index 15, 7286
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3 kg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
IUPAC navn pentahydroxy(oxo)-$1^{7}-iodan
Formel vægt 227.94
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Periodic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.