missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Perindoprilat, TRC

Artikelnummer. 18072350
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18072350 5 mg
18092340 10 mg
18060350 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18072350 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2875355MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 95153-31-4

Tekniske data

Renhed >95% (HPLC)
Format Neat
Molekylær formel C17H28N2O5
MDL nummer MFCD00865777
Molekylvægt (g/mol) 340.41, 340.42
InChI nøgle ODAIHABQVKJNIY-PEDHHIEDSA-N
SMIL CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(O)=O)C(O)=O
IUPAC navn (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-{[(1S)-1-carboxybutyl]amino}propanoyl]-octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid
Produkttype Metabolite∣Impurity
Mængde 5 mg
Forsendelsestilstand Room Temperature
Synonym 1H-Indole-2-carboxylic acid, 1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxybutyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-, (2S,3aS,7aS)-∣1H-Indole-2-carboxylic acid, 1-[2-[(1-carboxybutyl)amino]-1-oxopropyl]octahydro-, [2S-[1[R*(R*)],2α,3aβ,7aβ]]-∣Perindoprilat∣S 9780∣Perindopril RC B∣Perindopril desethyl
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.