Få mere at vide
Perindoprilat Lactam B, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-{(3S,5aS,9aS,10aR)-3-methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl}pentanoic acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O4/c1-3-6-13(17(22)23)18-10(2)15(20)19-12-8-5-4-7-11(12)9-14(19)16(18)21/h10-14H,3-9H2,1-2H3,(H,22,23)/t10-,11-,12-,13-,14+/m0/s1 |
| Formel vægt | 322.1893 |
| Procent renhed | >95% |