Få mere at vide
Perindopril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C19H32N2O5 |
| MDL nummer | MFCD00865859 |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.47 |
| InChI nøgle | IPVQLZZIHOAWMC-QXKUPLGCSA-N |
| SMIL | CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(O)=O)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-{[(2S)-1-ethoxy-1-oxopentan-2-yl]amino}propanoyl]-octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid |
| Produkttype | API |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |