Få mere at vide
Perindopril tert-Butylamine, Mikromol™
Artikelnummer. 17943516
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17943516 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17943516 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0926.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Perindopril tert-Butylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perindopril tert-Butylamine
CAS 107133-36-8
Analyt- eller komponentnavne Perindopril tert-Butylamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H32 N2 O5 . C4 H11 N
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Perindopril tert-butylamine, 2-Methylpropan-2-amine (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)butyl]amino]propanoyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylate, 2-Methyl-2-propanamine (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylate, Aceon, Butylaminiperindopril, Conversyl, Coversum, Coversyl, McN-A 2833-109, Perigard, Perindopril erbumine, Perindopril tert-butylamine salt, Perindopril-tert-butylamine, Perinodopril, Perinodpril erbimune, Prestarium, Procaptan, S 9490-3, [2S-[1[R*(R*)],2alpha,3abeta,7abeta]]-1-[2-[[1-(Ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid compd. with 2-methyl-2-propanamine (1:1), 2-Methyl-2-propanamine [2S-[1[R*(R*)],2alpha,3abeta,7abeta]]-1-[2-[[1-(ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C19H32N2O5.C4H11N/c1-4-8-14(19(25)26-5-2)20-12(3)17(22)21-15-10-7-6-9-13(15)11-16(21)18(23)24;1-4(2,3)5/h12-16,20H,4-11H2,1-3H3,(H,23,24);5H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,16-;/m0./s1
SMIL CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(=O)O)C(=O)OCC.CC(C)(C)N
IUPAC navn (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxopentan-2-yl]amino]propanoyl]-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid;2-methylpropan-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 441.6
Mængde 250 mg
Formel vægt 441.3203 g/mol