Få mere at vide
Perindopril tert-Butylamine, LoGiCal
Artikelnummer. 30463796
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463796 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463796 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0926.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perindopril tert-Butylamine
CAS 107133-36-8
Analyt- eller komponentnavne Perindopril tert-Butylamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H32 N2 O5 . C4 H11 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Perindopril tert-butylamine, 2-Methylpropan-2-amine (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)butyl]amino]propanoyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylate, 2-Methyl-2-propanamine (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylate, Aceon, Butylaminiperindopril, Conversyl, Coversum, Coversyl, McN-A 2833-109, Perigard, Perindopril erbumine, Perindopril tert-butylamine salt, Perindopril-tert-butylamine, Perinodopril, Perinodpril erbimune, Prestarium, Procaptan, S 9490-3, [2S-[1[R*(R*)],2alpha,3abeta,7abeta]]-1-[2-[[1-(Ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid compd. with 2-methyl-2-propanamine (1:1), 2-Methyl-2-propanamine [2S-[1[R*(R*)],2alpha,3abeta,7abeta]]-1-[2-[[1-(ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C19H32N2O5.C4H11N/c1-4-8-14(19(25)26-5-2)20-12(3)17(22)21-15-10-7-6-9-13(15)11-16(21)18(23)24;1-4(2,3)5/h12-16,20H,4-11H2,1-3H3,(H,23,24);5H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,16-;/m0./s1
Løsningstype Neat
SMIL CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(=O)O)C(=O)OCC.CC(C)(C)N
IUPAC navn (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxopentan-2-yl]amino]propanoyl]-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid;2-methylpropan-2-amine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 441.6
Mængde 10 mg
Formel vægt 441.3203 g/mol