Få mere at vide
Perindopril-N-desethylpentanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C12H20N2O3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.3, 240.30 |
| InChI nøgle | BHUJIVBXVYHWJX-XKNYDFJKSA-N |
| SMIL | [H][C@]12C[C@H](N(C(=O)[C@H](C)N)[C@@]1([H])CCCC2)C(O)=O |
| IUPAC navn | (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-aminopropanoyl]-octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid |
| Mængde | 1 g |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |