missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Perindopril L-Arginine, TRC

Artikelnummer. 18083440
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18083440 5 mg
18023850 1 mg
18081650 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18083440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2876005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 612548-45-5
Molekylær formel C25H46N6O7
Molekylvægt (g/mol) 542.67
Synonym L-Arginine, (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylate (1:1), L-Arginine, mono[(2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylate] (9CI), (2S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)butyl]amino]propanoyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylate, (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylate L-Arginine (1:1), mono[(2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylate]
IUPAC navn (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxopentan-2-yl]amino]propanoyl]-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid;(2S)-2-amino-5-carbamimidamidopentanoic acid
SMIL CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(=O)O)C(=O)OCC.N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Perindopril L-Arginine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C19H32N2O5.C6H14N4O2/c1-4-8-14(19(25)26-5-2)20-12(3)17(22)21-15-10-7-6-9-13(15)11-16(21)18(23)24;7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h12-16,20H,4-11H2,1-3H3,(H,23,24);4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t12-,13-,14-,15-,16-;4-/m00/s1
Mængde 5 mg
Formel vægt 542.3428
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.