Få mere at vide
Perindopril erbumine, MedChemExpress
Beskrivelse
Perindopril erbumine (Perindopril tert-butylamine salt) is a potent ACE inhibitor of which is used to treat high blood pressure, heart failure or stable coronary artery disease.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perindopril erbumine |
| CAS | 107133-36-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H43N3O5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Perindopril tert-butylamine saltS-9490 erbumine |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 50 mg/mL (113.22 mM) ∣DMSO : 10 mg/mL (22.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C([C@H]1N(C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC)C)=O)[C@@]2([H])CCCC[C@@]2([H])C1)O.CC(C)(C)N |
| Molekylvægt (g/mol) | 441.6 |
| Vis mere |