missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Perindopril De-2-((S)-ethyl 2-(Ethylamino)pentanoate), TRC

Artikelnummer. 30424947
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424947 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424947 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2874951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Perindopril De-2-((S)-ethyl 2-(Ethylamino)pentanoate)
CAS 111836-22-7
Molekylær formel C11H17NO3
Mængde 1 g
Synonym 1H-Indole-2-carboxylic acid','1-acetyloctahydro-','[2S-(2α,3aβ,7aβ)]- (9CI), (2S,3aS,7aS)-1-Acetyloctahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, Perindopril tert-Butylamine Imp. L (EP)
InChI formel InChI=1S/C11H17NO3/c1-7(13)12-9-5-3-2-4-8(9)6-10(12)11(14)15/h8-10H,2-6H2,1H3,(H,14,15)/t8-,9-,10-/m0/s1
SMIL CC(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(=O)O
IUPAC navn (2S,3aS,7aS)-1-acetyl-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 211.26
Formel vægt 211.1208
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.