missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Perindopril Benzyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30418368
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418368 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418368 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP28751550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Perindopril Benzyl Ester
CAS 122454-52-8
Molekylær formel C26H38N2O5
Mængde 50 mg
Synonym (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid Benzyl Ester
InChI formel InChI=1S/C26H38N2O5/c1-4-11-21(25(30)32-5-2)27-18(3)24(29)28-22-15-10-9-14-20(22)16-23(28)26(31)33-17-19-12-7-6-8-13-19/h6-8,12-13,18,20-23,27H,4-5,9-11,14-17H2,1-3H3/t18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
SMIL CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(=O)OCc3ccccc3)C(=O)OCC
IUPAC navn benzyl (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxopentan-2-yl]amino]propanoyl]-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 458.59
Formel vægt 458.2781
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.