Få mere at vide
(-)-Perillyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Perillyl Alcohol |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,10-11H,1,4-7H2,2H3/t10-/m1/s1 |
| Formel vægt | 152.1201 |