missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Perillen, >90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perillen |
| CAS | 539-52-6 |
| Molekylær formel | C10H14O |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | 3-(4-Methyl-3-penten-1-yl)furan, 3-(4-Methyl-3-pentenyl)furan, Perillene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-9(2)4-3-5-10-6-7-11-8-10/h4,6-8H,3,5H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=CCCC1=COC=C1)C |
| IUPAC navn | 3-(4-methylpent-3-enyl)furan |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.22 |
| Formel vægt | 150.1045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?