missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Perillartine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16479176
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16479176 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16479176 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2084

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Perillartine is a sweetener, which activates the taste receptor type 1 member 2 (Tas1r2) subunit in a species-dependent manner.

Perillartine is a sweetener, which activates the taste receptor type 1 member 2 (Tas1r2) subunit in a species-dependent manner.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Perillartine
CAS 30950-27-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H15NO
Mængde 100 mg
Synonym DL-Perillartine
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (605.22 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (4.05 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C1CC=C(/C=N/O)CC1)=C
Molekylvægt (g/mol) 165.23
Formel vægt 165.23
Procent renhed 98.94%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.