Få mere at vide
Perilla Ketone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perilla Ketone |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-8(2)3-4-10(11)9-5-6-12-7-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 166.0994 |