Få mere at vide
Perilipin Antibody, PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18606145 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
18606145 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18606145 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP299070PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3405.27 DKK
    3003.00 DKK / 0.1ml
    Spare 402.27 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Perilipin Polyclonal specifically detects Perilipin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Formulering PBS
Værtsarter Rabbit
Gen-id (Entrez) 5346
Produkttype Antibody
Form Purified
Produktlinje Novus