missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Perifosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perifosine |
| CAS | 157716-52-4 |
| Molekylær formel | C25H52NO4P |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-[[Hydroxy(octadecyloxy)phosphinyl]oxy]-1,1-dimethyl-piperidinium Inner Salt, NSC 639966, KRX-0401, |
| InChI formel | InChI=1S/C25H52NO4P/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-29-31(27,28)30-25-20-22-26(2,3)23-21-25/h25H,4-24H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCOP(=O)([O-])OC1CC[N+](C)(C)CC1 |
| IUPAC navn | (1,1-dimethylpiperidin-1-ium-4-yl) octadecyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.66 |
| Formel vægt | 461.3634 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?