missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Perifosine, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200095799
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16450598

Brand: Medchem Express HY509095mg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Perifosine is an oral Akt inhibitor which inhibits proliferation of different tumor cell lines with IC50s of 0.6-8.9 μM.

Perifosine is an oral Akt inhibitor which inhibits proliferation of different tumor cell lines with IC50s of 0.6-8.9 μM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Perifosine
Fysisk form Solid
CAS 157716-52-4
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H52NO4P
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym KRX-0401 NSC 639966 D21266
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 153.33 mg/mL (332.13 mM) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL [O-]P(OC1CC[N+](C)(CC1)C)(OCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Molekylvægt (g/mol) 461.66
Formel vægt 461.66
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.