missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Perifosine, MedChemExpress
Beskrivelse
Perifosine is an oral Akt inhibitor which inhibits proliferation of different tumor cell lines with IC50s of 0.6-8.9 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perifosine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 157716-52-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H52NO4P |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | KRX-0401 NSC 639966 D21266 |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 153.33 mg/mL (332.13 mM) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?