Få mere at vide
Contec™ PeridoxRTU
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17251502 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,9 l
3,78 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17251502 3,78 l
17241502 0,9 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17251502 Leverandør Contec™ Leverandørnr. FBC3702PX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1805.00 DKK
    1486.53 DKK / Pakke med 4
    Spare 318.47 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
PeridoxRTU er en blanding af hydrogenperoxid og pereddikesyre.
  • Contec PeridoxRTU er en BPR og EPA godkendt sporicid, der opnår mere end en log 3 reduktion mod bakterie- og svampesporer på under 3 min.
  • En blanding af hydrogenperoxid og pereddikesyre, Contec PeridoxRTU leveres klar til brug og er effektiv mod bakterier, svampe, skimmelsvampe, gær og sporer
  • PeridoxRTUs proprietære formulering indeholder overfladeaktive stoffer til rengøringseffektivitet sammen med korrosionsinhibitorer til overfladebeskyttelse
  • PeridoxRTU kan bruges til at rengøre og desinficere overflader uden skader eller tab af funktionalitet
  • Contec PeridoxRTU filtreres og fyldes i et kontrolleret miljø
  • Det sterile produkt leveres valideret sterilt til et Sterility Assurance Level på 10-6
  • Forsynet med dobbelt- eller enkeltposer er produktet designet til let adgang til farmaceutiske renrum
  • Tilgængelig som enten en 0,9 L flaske med et tryk/træk låg til små områder eller i 3,78 L beholdere med låg til mophovedmætning, eller når der kræves større volumener
  • Patenteret hyperaktiv kemi gør den hurtigvirkende, så du sparer tid brugt på biodekontaminering
  • Valideret steril version tilgængelig gør den velegnet til klasse A og B renrum
  • Fremragende materialekompatibilitet og vil ikke beskadige almindelige renrumsmaterialer
  • Dobbelt-/enkeltpose hjælper med at lette overførsel af desinfektion til renrum
  • Skub/træk hætten på 0,9 L eliminerer dråber, hvilket reducerer risikoen for indånding og kan også nemt påføres en serviet eller rengøring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsdesinfektions-, steriliserings- og sporicid rengøringsmiddel
Form Væske
pH Ikke relevant
Duft Oparfumeret
Sterilitet Ikke steril
Udseende Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Sammensætning Hydrogenperoxid og pereddikesyre
Koncentration RTU
Engangs Begrænset brug
Filtreret Ikke-filtreret
Brandfarlig Nej
Volumen (metrisk) 3,78 l
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X4 Peridox Ready to Use Sporicidal Disinfectant, 3
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.