Få mere at vide
Pericyazin, TRC
Artikelnummer. 30008761
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008761 250 mg
17954085 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008761 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP287360250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2622-26-6
Molekylær formel C21 H23 N3 O S
Molekylvægt (g/mol) 365.49
Synonym 10H-Phenothiazine-2-carbonitrile, 10-[3-(4-hydroxy-1-piperidinyl)propyl]-Phenothiazine-2-carbonitrile, 10-[3-(4-hydroxypiperidino)propyl]- (6CI,7CI,8CI), 10-[3-(4-Hydroxypiperidino)propyl]phenothiazine-2-carbonitrile, 2-Cyano-10-[3-(4-hydroxy-1-piperidyl)propyl]phenothiazine, 2-Cyano-10-[3-(4-hydroxypiperidino)propyl]phenothiazine, Aolept, Bayer 1409, FI 6145, Nelactil, Nemactil, Neulactil, Neuleptil, Periciazine, Periciazinum, Pericyazine, Properciazine, Propericiazine, Propericyazine, RP 8909, SKF 20716
IUPAC navn 10-[3-(4-hydroxypiperidin-1-yl)propyl]phenothiazin-2-carbonitril
SMIL OC1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C#N)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pericyazine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23N3OS/c22-15-16-6-7-21-19(14-16)24(18-4-1-2-5-20(18)26-21)11-3-10-23-12-8-17(25)9-13-23/h1-2,4-7,14,17,25H,3,8-13H2
Formel vægt 365.1562
Procent renhed >95%