Få mere at vide
Peri-xanthenoxanthene, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15284408 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15284408 1 g 1g
15294408 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15284408 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454890010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 191-28-6
Molekylær formel C20H10O2
Molekylvægt (g/mol) 282.3
InChI nøgle AMDQVKPUZIXQFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dinaphthylene dioxide, peri-xanthenoxanthene, dinaphthalene dioxide, xantheno 2,1,9,8-klmna xanthene
PubChem CID 240798
SMIL C1=CC2=C3C(=C1)OC4=C5C3=C(C=C2)OC6=CC=CC(=C65)C=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Peri-xanthenoxanthene
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 282.3
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Peri-xanthenoxanthene, 95%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .