Få mere at vide
Perhydrofarnesyl Acetone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexahydrofarnesyl acetone |
| CAS | 502-69-2 |
| Molekylær formel | C18 H36 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 6,10,14-Trimethyl-2-pentadecanone (ACI), (±)-Phytone, 6,10,14-Trimethylpentadecan-2-one, Hexahydrofarnesyl acetone, Perhydrofarnesyl acetone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O/c1-15(2)9-6-10-16(3)11-7-12-17(4)13-8-14-18(5)19/h15-17H,6-14H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(=O)C |
| IUPAC navn | 6,10,14-trimethylpentadecan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.48 |
| Formel vægt | 268.2766 |