Få mere at vide
Perhydrocyclobuta[c]furan-1,3-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10384412
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10384412 250 mg 250mg
10202922 1 g 1g
10597634 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10384412 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB13668CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4462-96-8
Molekylær formel C6H6O3
Molekylvægt (g/mol) 126.111
InChI nøgle NMNZZIMBGSGRPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxabicyclo 3.2.0 heptane-2,4-dione, perhydrocyclobuta c furan-1,3-dione, 1,2-cyclobutanedicarboxylic anhydride, cyclobutane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclobutanedicarboxylic anhydride, cis-,, acmc-1ahmk, 3-oxabicyclo 3.2.0 heptane-2, cis
PubChem CID 138261
IUPAC navn 3-oxabicyclo[3.2.0]heptan-2,4-dion
SMIL C1CC2C1C(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perhydrocyclobuta[c]furan-1, 3-dione
Analyseprocentområde 95%
Mængde 250 mg
Formel vægt 126.11
Procent renhed 97%